Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic Single Channel Pipette
BIOPHARMA
Picus™ 2 Electronic Single Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
Marque:  Sartorius LH-747041
862.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17818469
  • 1245.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cette pipette monocanal électronique est l’une des pipettes les plus conviviales et les plus simples (mais aussi les plus avancées) du marché.
  • Outil idéal pour les manipulations quotidiennes de liquides dans les laboratoires, où la précision, la vitesse et l’ergonomie sont importantes.
  • La conception et le contrôle entièrement électroniques permettent d’obtenir des résultats plus cohérents, fiables et reproductibles.
  • Le système de pipetage électronique précis des pipettes Picus™ 2 permet d’obtenir des résultats de pipetage précis et exacts, réduisant ainsi les écarts entre les utilisateurs.
  • Adapté à votre main : La pipette électronique monocanal Picus™ 2 offre un pipetage vraiment sans effort grâce à son poids exceptionnellement léger (seulement 100 grammes) et à son fonctionnement entièrement électronique, y compris l’éjection de la pointe.
  • La poignée confortable et le crochet pour les doigts permettent à la pipette de reposer légèrement dans la main.
  • Pour rester informé, utilisez l’application Pipetting pour mettre à jour vos pipettes avec les dernières fonctionnalités. La connectivité ouverte permet d’intégrer la pipette Picus 2 dans un système existant.
  • Simple La pipette électronique monocanal Picus™ 2 est reconnue pour sa conception ergonomique supérieure. Avec le confort et la facilité d’utilisation en tête, c’est l’une des pipettes les plus conviviales. Sartorius a spécialement conçu cette pipette pour réduire les contraintes imposées à l’utilisateur. Avec les ’charges de travail exigeantes d’aujourd’hui, cela est plus important que jamais.
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Application mobile de pipetage Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pointes Optimit Sartorius, pointes SafetySpace, pointes Flexibulk
Non autoclavable
Réutilisable
Polycarbonate / ABS
Oui
Pipette électronique
Qualité certifiée
Non
Gris
Optifit Tip (10μL), SafetySpace Filter Tip
1
Non stérile
5 à 120 μL
Nom du produit
Sartorius Picus™ 2 Electronic Single Channel Pipette > Volume (Metric): 5 to 120 μL