Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette
Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
1985.00€
Spécification
Pointes compatibles | Pointes Optimit Sartorius, pointes SafetySpace, pointes Flexibulk |
---|---|
Espacement de cônes réglable | Non |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Gris |
Jetable | Réutilisable |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17848469
![]() |
Sartorius
LH-747321 |
0,2 à 10 μL |
1985.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17888549
![]() |
Sartorius
LH-747341 |
5 à 120 μL |
1985.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17898469
![]() |
Sartorius
LH-747361 |
10 à 300 μL |
1985.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17858469
![]() |
Sartorius
LH-747391 |
50 à 1200 μL |
1985.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Ensures reliable and repeatable pipetting results and features an unbeatable ergonomic design that is kind to your hand
- Picus™ 2 is suited to anyone working in the lab, from a graduate student to an experienced laboratory professional. It is as intuitive to use as a mechanical pipette, but also offers more advanced options for experienced users.
- Speed up your work: Speed up work by choosing from one of the multiple pipetting modes, which are specifically tailored to ease repetitive work.
- User-Friendly Electronic Pipetting: Whether you are new to the lab or an expert, the 8-channel Pipette has something to offer every lab professional. It's as easy to start with as a mechanical pipette and offers incredible options for even the most advanced user. You can utilize the build-in plate tracker to increase reliability in microwell plate work.
- Ready to use: The 8-channel Picus™ Electronic Pipette comes ready to use and partially charged (however, we recommend fully charging it before its first use). For more information on charging, storage, and specifications, consult with Sartorius personnel and additional material available on our site.
- Reliable and repeatable pipetting results
- A wide selection of pipetting modes
- Customizable program
- Password protection
- Calibration reminders
- Sartorius pipetting mobile app
Spécification
Pointes Optimit Sartorius, pointes SafetySpace, pointes Flexibulk | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Néant | |
8 | |
Non stérile | |
Qualité certifiée |
Non | |
Gris | |
Optifit Tip (10μL), SafetySpace Filter Tip | |
Polycarbonate / ABS | |
Oui | |
Pipette électronique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette