Learn More
Sartorius Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette
BIOPHARMA
Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette offers reliable, ergonomic pipetting for all users. It has customizable programs, safety features, and connects to the Sartorius app for automatic adjustments and improved workflow, enhancing lab productivity.
Marque:  Sartorius LH-747361
1379.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17898469
  • 1985.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Garantit des résultats de pipetage fiables et répétables et présente une conception ergonomique imbattable qui respecte votre main
  • La pipette Picus™ 2 est adaptée à toute personne travaillant en laboratoire, qu’il s’agisse d’un étudiant diplômé ou d’un professionnel expérimenté. Son utilisation est aussi intuitive que celle d’une pipette mécanique, mais elle offre également des options plus avancées pour les utilisateurs expérimentés.
  • Accélérez vos travaux : Accélérez vos travaux en choisissant l’un des multiples modes de pipetage, spécialement conçus pour faciliter les travaux répétitif.
  • Pipetage électronique conviviale : Que vous soyez novice ou expert, la pipette à 8 canaux a beaucoup à offrir à tous les professionnels du laboratoire. Il ’est aussi facile à utiliser qu’une pipette mécanique et offre des options incroyables, même pour les utilisateurs les plus expérimentés. Vous pouvez utiliser le système de suivi des plaques intégré pour augmenter la fiabilité du travail sur les plaques de micropuits.
  • Prête à l’emploi : la pipette électronique 8 canaux Picus™ est livrée prête à l’emploi et partiellement chargée (nous recommandons toutefois de la charger complètement avant la première utilisation). Pour plus d’informations sur le chargement, le stockage et les spécifications, consultez le personnel de Sartorius et le matériel supplémentaire disponible sur notre site.
  • Résultats de pipetage fiables et reproductibles
  • Une large gamme de modes de pipetage
  • Programme personnalisable
  • Protection par mot de passe
  • Rappels de calibration
  • Application mobile de pipetage Sartorius
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pointes Optimit Sartorius, pointes SafetySpace, pointes Flexibulk
Non autoclavable
Réutilisable
Néant
8
Non stérile
10 à 300 μL
Non
Gris
Optifit Tip (10μL), SafetySpace Filter Tip
Polycarbonate / ABS
Oui
Pipette électronique
Qualité certifiée
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Sartorius Picus™ 2 Electronic 8-Channel Pipette > Volume (métrique) : 10 à 300 μl