Learn More
Uvex™ Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Les gants Uvex™ série Phynomic sont parfaits pour tous les types de travaux où un haut niveau de sensibilité est requis.Ces gants de sécurité agissent comme une seconde peau et sont particulièrement légers et flexibles, sans que les mains soient immédiatement moites.Le revêtement en mousse aqua-polymère améliore les capacités de préhension dans les environnements secs.
5.80€ - 14.15€
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
---|---|
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Blanc, Gris |
Matériau | Spandex, PA |
Norme EN388 | 3121X |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15325612
|
Uvex™
6005008 |
8 | N/A | ||||||
15386902
|
Uvex™
6005009-9-white/grey |
9 |
5.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15345612
|
Uvex™
6005010 |
10 | N/A | ||||||
Description
- Gants de sécurité haute dextérité conçus pour un travail mécanique de précision
- Le revêtement en mousse aqua-polymère résistant à l’humidité offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le revêtement sur la paume hautement respirant améliore les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
- Idéals pour le travail d’assemblage de précision, l’inspection, le tri, la transformation des aliments et l’emballage
Spécification
Maille sans coutures | |
Blanc, Gris | |
3121X | |
Phynomic FOAM |
Mousse aqua-polymère | |
Spandex, PA | |
Tricoté |