Learn More
Uvex™ Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants de sécurité haute dextérité conçus pour un travail mécanique de précision
- Le revêtement en mousse aqua-polymère résistant à l’humidité offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le revêtement sur la paume hautement respirant améliore les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
- Idéals pour le travail d’assemblage de précision, l’inspection, le tri, la transformation des aliments et l’emballage
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Blanc, Gris |
Latex Free | Oui |
Matériau | Spandex, PA |
Dimensions | 9 |
Norme EN388 | 3121X |
Type de manchette de gant | Tricoté |
Séries | MOUSSE Phynomic |