Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Phusion Hot Start II (2 U/μl)
Optimisez la PCR avec l’une des ADN polymérases à démarrage à chaud les plus précises du marché, avec une précision extrême et des performances améliorées.
146.00€ - 2225.00€
Spécification
Contenu et stockage | Inclut : • ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II (2 U/μl) • Tampon HF Phusion 5X • Tampon GC Phusion 5X • DMSO • 50 mM de solution MgCl2 Les tampons HF et GC Phusion fournissent 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale. Conserver à -20°C. |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Élevé |
Polymérase | ADN polymérase Phusion Hot Start II |
Vitesse de réaction | Rapide |
Conditions d’expédition | Dry Ice |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10628439
|
Thermo Scientific™
F549L |
500 Reactions |
662.00€
500 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10441338
|
Thermo Scientific™
F549S |
100 Reactions |
146.00€
100 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16258310
|
Thermo Scientific™
F549XL |
2000 Reactions |
2225.00€
2000 unités |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L'ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II est l'ADN polymérase à démarrage à chaud la plus précise du marché.Elle associe l'ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible.L'Affibody inhibe l'activité de l'ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l'amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l'activité exonucléase 3'→5' de la polymérase, empêchant ainsi la dégradation des amorces et du modèle d'ADN durant l'installation de la réaction.À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active.L'ADN polymérase Phusion Hot Start II ne nécessite aucune étape d'activation distincte dans le protocole de PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase haute fidélité Phusion Green Hot Start II est une combinaison de l'ADN polymérase Phusion Hot Start II et 5 X tampons verts Phusion.Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel.Le tampon coloré n'interfère pas avec les excellentes performances de l'ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l'ADN.
Points clés
- Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
- Réduction de l'amplification non spécifique
- Empêche la dégradation de l’amorce lors de la préparation
- Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
- Fidélité extrême (52X Taq)
- Vitesse de la polymérase diminuant les temps d'extension
- Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
- Chargement direct sur gel avec tampon vert
Spécification
Inclut : • ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II (2 U/μl) • Tampon HF Phusion 5X • Tampon GC Phusion 5X • DMSO • 50 mM de solution MgCl2 Les tampons HF et GC Phusion fournissent 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale. Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Phusion Hot Start II | |
Dry Ice | |
2 U/µl | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
Autonome |
Élevé | |
Rapide | |
Clonage, High-fidelity PCR | |
52 X | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |
Les utilisateurs actuels de la version Phusion Hot Start peuvent passer à la polymérase d’ADN haute fidélité Phusion Hot Start II sans modifier leurs protocoles ou amorces.La version Phusion Hot Start initiale restera disponible à la vente, mais il sera conseillé aux nouveaux utilisateurs d'acquérir la version Phusion Hot Start II afin qu'ils disposent d'une plus grande souplesse en terme de conception des amorces.