Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Phusion Hot Start II (2 U/μl)
Optimisez la PCR avec l’une des ADN polymérases à démarrage à chaud les plus précises du marché, avec une précision extrême et des performances améliorées.
Marque:  Thermo Scientific™ F549L
583.27 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21655" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.06804kg
Code produit. 10628439
  • 662.00€ / 500 unités
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
L'ADN polymérase haute fidélité Phusion Hot Start II est l'ADN polymérase à démarrage à chaud la plus précise du marché.Elle associe l'ADN polymérase Phusion et un ligand spécifique Affibody lié de façon réversible.L'Affibody inhibe l'activité de l'ADN polymérase à température ambiante et empêche ainsi l'amplification de produits non spécifiques.
Le ligand Affibody inhibe également l'activité exonucléase 3'→5' de la polymérase, empêchant ainsi la dégradation des amorces et du modèle d'ADN durant l'installation de la réaction.À des températures de polymérisation, le ligand est libéré, rendant la polymérase pleinement active.L'ADN polymérase Phusion Hot Start II ne nécessite aucune étape d'activation distincte dans le protocole de PCR, car elle est immédiatement réactivée à des températures élevées.
La nouvelle ADN polymérase haute fidélité Phusion Green Hot Start II est une combinaison de l'ADN polymérase Phusion Hot Start II et 5 X tampons verts Phusion.Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel.Le tampon coloré n'interfère pas avec les excellentes performances de l'ADN polymérase Phusion Hot Start II et est compatible avec des applications en aval, telles que le séquençage, la ligature et la digestion par des enzymes de restriction de l'ADN.
L’ADN polymérase Phusion Hot Start haute fidélité est une ADN polymérase à activation rapide haute précision. Il s’agit d’une version améliorée permettant l’utilisation d’une grande variété d’amorces, y compris celles associées à des températures de fusion basses. La nouvelle ADN polymérase Phusion Hot Start II est idéale pour les applications PCR, de routine ou très exigeantes, comme le clonage et la PCR de volumes importants.
  • Pas de limitation de température pour l’hybridation
  • Possibilité de préparation de la réaction à température ambiante
  • Aucune réactivation nécessaire grâce à la technologie Hot Start (démarrage à chaud)
  • Enzyme PCR rapide haute fidélité (6 fois plus rapide que les Pfu)
  • Rendement du produit élevé avec de faibles volumes d’enzyme garantissant un excellent rapport coût/réaction
  • Enzyme robuste offrant une tolérance élevée aux inhibiteurs de PCR et ne nécessitant qu’une optimisation minimale
Comprend :
Tampon HF Phusion (5x), tampon GC Phusion (5x) et solution de DMSO et de 50 mM de MgCl2. Les tampons HF et GC Phusion donnent 1,5 mM de MgCl2 dans la concentration finale (1 x).
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
Spécification
Spécification
• Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (2 U/μL)
• 5X Phusion HF & GC Buffers
• DMSO
• 50 mM MgCl2 solution
Phusion HF Buffer and Phusion GC Buffers each provide 1.5 mM MgCl2 in the final 1X concentration.
Store at -20°C.
ADN polymérase Phusion Hot Start II
ADN polymérase à démarrage à chaud
Clonage, High-fidelity PCR
52 X
500 Reactions
Autonome
Élevé
Rapide
Dry Ice
2 U/µl
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Arrondi
20 kb ou moins
Promotions
Les utilisateurs actuels de la version Phusion Hot Start peuvent passer à la polymérase d’ADN haute fidélité Phusion Hot Start II sans modifier leurs protocoles ou amorces.La version Phusion Hot Start initiale restera disponible à la vente, mais il sera conseillé aux nouveaux utilisateurs d'acquérir la version Phusion Hot Start II afin qu'ils disposent d'une plus grande souplesse en terme de conception des amorces.