Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion avec tampon GC
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
Marque: Thermo Scientific™ F532S
115.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon HF et le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon PCR offrent une solution pratique (2x) contenant de l’ADN polymérase Phusion, des nucléotides et un tampon de réaction HF ou GC à base de MgCl2 . Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur.- Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 avec le tampon Phusion HF)
- Vitesse de la polymérase diminuant les temps d’extension (15 à 30 s/Kb)
- Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
- Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
Comprend :
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon HF contient Phusion DNA Polymerase, un tampon HF Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit. Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon GC contient Phusion DNA Polymerase, un tampon GC Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
Spécification
• 2 x 1,25 ml de Master Mix Phusion avec tampon GC (2X) (fournit 1,5 mM de MgCl2 dans la réaction finale) • 1 x 500 μl de DMSO à 100 % Conserver à -20°C. |
|
ADN polymérase Phusion haute fidélité | |
Master Mix de PCR haute fidélité | |
Clonage, High-fidelity PCR | |
25 X | |
100 réactions | |
SuperMix ou Master Mix | |
GC Buffer |
Élevé | |
Rapide | |
Dry Ice | |
2X | |
Non | |
Arrondi | |
20 kb ou moins |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.