Learn More
Thermo Scientific™ Master Mix PCR haute fidélité Phusion avec tampon GC
Artikelnummer. p-9026017 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Comprend:
GC Buffer
HF Buffer
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Packungsgröße:
100 réactions
500 réactions
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10523288
Marke: Thermo Scientific™ F532S
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les mélanges Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity PCR Master Mixes sont des enzymes à hautes performances qui sont désormais disponibles sous la forme de mélanges.
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon HF et le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix avec tampon PCR offrent une solution pratique (2x) contenant de l’ADN polymérase Phusion, des nucléotides et un tampon de réaction HF ou GC à base de MgCl2 . Seuls le modèle et les amorces doivent être ajoutés par l’utilisateur.
  • Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 avec le tampon Phusion HF)
  • Vitesse de la polymérase diminuant les temps d’extension (15 à 30 s/Kb)
  • Réactions robustes, optimisation minimale nécessaire
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
Comprend :
Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon HF contient Phusion DNA Polymerase, un tampon HF Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit. Le mélange Phusion High-Fidelity PCR Master Mix (2x) avec tampon GC contient Phusion DNA Polymerase, un tampon GC Phusion (2x) et 400μM de chaque dNTP. Le Master Mix donne 1,5 mM de MgCl2 et 200 μM de dNTP dans la concentration finale de réaction. Un tube distinct de DMSO est fourni avec le produit.
Recommandées dans les cas suivants :
PCR rapide, PCR haute fidélité, clonage, amplicons longs ou difficiles, DHPLC, microarray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 2X
Contenu et stockage • 2 x 1,25 ml de Master Mix Phusion avec tampon GC (2X) (fournit 1,5 mM de MgCl2 dans la réaction finale)
• 1 x 500 μl de DMSO à 100 %
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase Phusion haute fidélité
Vitesse de réaction Rapide
Type de produit Master Mix de PCR haute fidélité
Quantité 100 reactions
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Clonage, High-fidelity PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 25 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 20 kb ou moins
Comprend GC Buffer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.