Learn More
Oxybromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10763614
Oxybromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10763614
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10763614
Marque: Thermo Scientific Acros 388450100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-59-5
Formule moléculaire Br3OP
Poids moléculaire (g/mol) 286.69
Clé InChI UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 192.0°C
Nom chimique ou matériau Phosphorus oxybromide
Point de fusion 56.0°C
Couleur Marron-gris à incolore
Forme physique Cristaux ou masse de fusion
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Merck Index 15,746
Poids de la formule 286.69
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466839 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number388450100,388451000,388450250
Numéro de lotA0463818 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number388450100,388451000,388450250
Numéro de lotA0461231 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog Number388450100,388451000,388450250
Numéro de lotA0447276 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/12/2023 Catalog Number388450100,388451000,388450250
Numéro de lotA0442105 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number388450100,388451000,388450250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphorus oxybromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Oxybromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >