Learn More
Oxybromure de phosphore, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 192.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Phosphorus oxybromide |
| Point de fusion | 56.0°C |
| Couleur | Marron-gris à incolore |
| Forme physique | Cristaux ou masse de fusion |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (Argentometry) |
| Merck Index | 15,746 |
| Poids de la formule | 286.69 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phosphorus oxybromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.