Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Capteur de phosphate
397.00€ - 2275.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
---|---|
Cible | GTPases, ATPases, phosphatases, phosphodiestérases |
À utiliser avec (application) | Intensité de fluorescence |
Doser | Dosage de la phosphatase |
Contenu et stockage | Capteur de phosphate dans une solution de 500 μM de Tris 10 mM (pH 7,6) et NaCl 50 mM.Stocker le produit à -80°C. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10268302
|
Invitrogen™
PV4406 |
10 nmol |
397.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10730434
|
Invitrogen™
PV4407 |
100 nmol |
2275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le capteur de phosphate est un réactif hautement sensible pour la détection du phosphate inorganique, soit en mode cinétique en temps réel, soit en mode point final. Ce produit est une forme purifiée de protéine recombinante liant le phosphate d’E. coli marquée avec le MDCC fluorophore, qui est sensible aux changements dans son environnement. La liaison du phosphate inorganique par le capteur de phosphate est rapide et serrée (Kd ∼ 0,1 μM), ce qui entraîne une augmentation importante de la fluorescence. Le capteur de phosphate détecte le phosphate dans la gamme haute nanomolaire à faible micromolaire, qui est 100 fois plus sensible que le vert malachite. Ce réactif vous fournit un dosage sensible pour détecter les enzymes qui produisent du phosphate inorganique directement ou indirectement par des réactions couplées, telles que les phosphatases, les ATPases, les GTPases et les phosphodiestérases.Spécification
Lecteur de microplaques | |
Intensité de fluorescence | |
Capteur de phosphate dans une solution de 500 μM de Tris 10 mM (pH 7,6) et NaCl 50 mM.Stocker le produit à -80°C. | |
MDCC | |
Plaque de 384 puits | |
Cinétique |
GTPases, ATPases, phosphatases, phosphodiestérases | |
Dosage de la phosphatase | |
Fluorescent | |
Capteur de phosphate | |
430⁄450 | |
Glace carbonique |