Learn More
Invitrogen™ Phosphate Sensor
Code produit. 10268302
Click to view available options
Quantité:
100 nmol
10 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10268302
Marque: Invitrogen™ PV4406
Capteur de phosphate
Le capteur de phosphate est un réactif hautement sensible pour la détection du phosphate inorganique, soit en mode cinétique en temps réel, soit en mode point final. Ce produit est une forme purifiée de protéine recombinante liant le phosphate d’E. coli marquée avec le MDCC fluorophore, qui est sensible aux changements dans son environnement. La liaison du phosphate inorganique par le capteur de phosphate est rapide et serrée (Kd ∼ 0,1 μM), ce qui entraîne une augmentation importante de la fluorescence. Le capteur de phosphate détecte le phosphate dans la gamme haute nanomolaire à faible micromolaire, qui est 100 fois plus sensible que le vert malachite. Ce réactif vous fournit un dosage sensible pour détecter les enzymes qui produisent du phosphate inorganique directement ou indirectement par des réactions couplées, telles que les phosphatases, les ATPases, les GTPases et les phosphodiestérases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Cible GTPases, ATPases, phosphatases, phosphodiestérases
À utiliser avec (application) Intensité de fluorescence
Doser Dosage de la phosphatase
Contenu et stockage Capteur de phosphate dans une solution de 500 μM de Tris 10 mM (pH 7,6) et NaCl 50 mM.Stocker le produit à -80°C.
Méthode de détection Fluorescent
Marqueur ou colorant MDCC
Type de produit Capteur de phosphate
Quantité 10 nmol
Format Plaque de 384 puits
Excitation / émission 430⁄450
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique