Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tampon phosphate salin), 10X, pH 7,6
Aide à maintenir un pH constant
72.46€ - 166.83€
Spécification
Dilution | 10 X |
---|---|
Type de produit | Solution saline dans un tampon phosphate |
pH | 7,6 |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15425019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K7 |
4 L |
166.83€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K2 |
1 L |
72.46€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15415019
|
Thermo Scientific Chemicals
J62692.K3 |
2 L |
96.28€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
10 X | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
7,6 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante