Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tamponné phosphate salin), pas de potassium, 10x
Aide à maintenir un pH constant
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J60465.AP
68.30 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15460137
  • 68.64€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 X
Solution saline dans un tampon phosphate
500ml
Liquide
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals PBS (tamponné phosphate salin), pas de potassium, 10x > 500 ml