Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tamponné phosphate salin), pas de potassium, 10x
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Concentration | 10 X |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |