Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos
Les casques de sécurité Uvex Pheos dans une conception sportive offrent un confort maximum d’utilisation grâce à la ventilation par climazone et au harnais de suspension 3D flexible. La coque rigide et robuste du casque résiste facilement à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité relatives aux travaux de construction ou industriels.
30.60€ - 31.25€
Spécification
Certifications/Conformité | EN397 |
---|---|
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (équipement) | Hard Hats |
À utiliser avec (application) | Industrie, travaux de construction de routes, construction d’égouts et de canalisations, travaux de béton et de construction, briqueterie, maçonnerie, travaux de plâtres, travaux de démolition et de démantèlement, construction de ponts et de tunnels, construction de routes en hauteur, travail de métaux |
Matériau | Bioplastique |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17669795
|
uvex
9772042 |
B-WR |
30.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17679795
|
uvex
9772043 |
B-S-WR |
31.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Caractéristiques générales :
- Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
- Casque de sécurité avec fente pour lampe de casque à l’avant
- Adaptateurs Euroslot sur le côté (30 mm) pour fixer les protège-oreilles et le système de visière Uvex Pheos
- Caractéristiques de protection :
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires pour les très basses températures (-30°C) et les éclaboussures de métaux en fusion (MM)
- Caractéristiques de confort :
- Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
- Fixation de bande textile à six points pour un ajustement et un confort optimaux
- Trois évents réglables pour une ventilation maximale
Spécification
EN397 | |
Hard Hats | |
Bioplastique | |
52 à 61 cm | |
Front Brim |
Blanc | |
Industrie, travaux de construction de routes, construction d’égouts et de canalisations, travaux de béton et de construction, briqueterie, maçonnerie, travaux de plâtres, travaux de démolition et de démantèlement, construction de ponts et de tunnels, construction de routes en hauteur, travail de métaux | |
Casque de sécurité | |
Vented |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
uvex Casque de sécurité Pheos