Learn More
uvex Casque de sécurité Pheos
Les casques de sécurité Uvex Pheos dans une conception sportive offrent un confort maximum d’utilisation grâce à la ventilation par climazone et au harnais de suspension 3D flexible. La coque rigide et robuste du casque résiste facilement à la pression latérale et répond à toutes les exigences de sécurité relatives aux travaux de construction ou industriels.
Marque:  uvex 9772043
24.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17679795
  • 31.25€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Caractéristiques générales :
    • Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
    • Casque de sécurité avec fente pour lampe de casque à l’avant
    • Adaptateurs Euroslot sur le côté (30 mm) pour fixer les protège-oreilles et le système de visière Uvex Pheos
  • Caractéristiques de protection :
    • Conforme à la norme EN 397 et aux exigences supplémentaires pour les très basses températures (-30°C) et les éclaboussures de métaux en fusion (MM)
  • Caractéristiques de confort :
    • Le harnais de sécurité avec système à cliquet pour roue permet un réglage variable de la largeur
    • Fixation de bande textile à six points pour un ajustement et un confort optimaux
    • Trois évents réglables pour une ventilation maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
EN397
Hard Hats
Bioplastique
Casque de sécurité
Bord raccourci
Front Brim
Blanc
Industrie, travaux de construction de routes, construction d’égouts et de canalisations, travaux de béton et de construction, briqueterie, maçonnerie, travaux de plâtres, travaux de démolition et de démantèlement, construction de ponts et de tunnels, construction de routes en hauteur, travail de métaux
B-S-WR
52 à 61 cm
Vented