Learn More
Phénylacétylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.07€ - 450.24€
Identifiants chimiques
CAS | 536-74-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.136 |
Numéro MDL | MFCD00008570 |
Clé InChI | UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene |
CID PubChem | 10821 |
Nom IUPAC | Éthynylbenzène |
SMILES | C#CC1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11440103
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12139.14 |
25 g |
35.07€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450103
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12139.22 |
100 g |
106.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460103
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12139.36 |
500 g |
450.24€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe phénylacétylène est impliqué dans la préparation de styrène par réduction à l’aide du catalyseur de Lindlar. Il est utilisé pour étudier le mécanisme de carbonylation oxydative de l’acétylène phényle catalysée par le palladium. Il est également utilisé dans le processus de polymérisation pour préparer le polyphénylacétylène, notamment le 1,2,4-triphénylbenzène et le 1,3,5-triphénylbenzène.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les halogènes, les métaux alcalins et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
536-74-3 | |
102.136 | |
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N | |
10821 | |
C#CC1=CC=CC=C1 |
C8H6 | |
MFCD00008570 | |
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene | |
Éthynylbenzène |
Spécification
Phenylacetylene | |
-45°C | |
142°C to 144°C | |
C8H6 | |
MFCD00008570 | |
605461 | |
14,3861 | |
Immiscible with water. | |
C#CC1=CC=CC=C1 | |
102.136 | |
102.14 |
536-74-3 | |
0.93 | |
27°C (81°F) | |
1.548 | |
UN3295 | |
Light sensitive | |
phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene | |
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N | |
Éthynylbenzène | |
10821 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H304-H226-H319-H335
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Liquide et vapeur inflammables.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H304-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :HYDROCARBURES, LIQUIDE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DA0780000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Phenylacetylene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethynyl-benzene