Learn More
Phénylacétylène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460103
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Phenylacetylene is involved in the preparation of styrene by reduction using Lindlar catalyst. It is used to study the mechanism of the palladium-catalyzed phenyl acetylene oxidative carbonylation reaction. It is also used in the polymerization process to prepare polyphenylacetylene namely 1,2,4-triphenylbenzene and 1,3,5-triphenylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phénylacétylène est impliqué dans la préparation de styrène par réduction à l’aide du catalyseur de Lindlar. Il est utilisé pour étudier le mécanisme de carbonylation oxydative de l’acétylène phényle catalysée par le palladium. Il est également utilisé dans le processus de polymérisation pour préparer le polyphénylacétylène, notamment le 1,2,4-triphénylbenzène et le 1,3,5-triphénylbenzène.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les halogènes, les métaux alcalins et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-74-3
Formule moléculaire C8H6
Poids moléculaire (g/mol) 102.136
Numéro MDL MFCD00008570
Clé InChI UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetylene, phenylethyne, benzene, ethynyl, 1-phenylethyne, phenylacetylide, phenyl acetylene, ethyne, phenyl, acetylene, phenyl, ethynyl-benzene, phenylacethylene
CID PubChem 10821
Nom IUPAC Éthynylbenzène
SMILES C#CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetylene
Point de fusion -45°C
Densité 0.93
Point d’ébullition 142°C to 144°C
Point d’éclair 27°C (81°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 500 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 605461
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3861
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 102.14
Pourcentage de pureté ≥98%