Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
44.22€ - 236.18€
Identifiants chimiques
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000729
Clé InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
CID PubChem 7679
Nom IUPAC 2-phenylacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11484030
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24987.22
100 g
44.22€
100g
11494030
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24987.36
500 g
137.69€
500g
11431567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24987.0B
1000 g
236.18€
1000g
Description
Description
Phenylacetyl chloride is used in the preparation of 1,2-diphenyl-ethanone by reaction with iodobenzene using tetrabutylammonium tetrafluoroborate as a phase transfer catalyst. It is widely used in the chemical industry for manufacturing dyes and pharmaceutical products. It plays an important role in the preparation of penicillin. Further, it is used to prepare esters for flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de phénylacétyle est utilisé dans la préparation de la 1,2-diphényl-éthanone par réaction avec l’iodobenzène à l’aide du tétrafluoroborate de tétrabutylammonium comme catalyseur de transfert de phase. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique pour la fabrication de colorants et de produits pharmaceutiques. Il joue un rôle important dans la préparation de la pénicilline. De plus, il est utilisé pour préparer les esters pour les arômes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez dans un endroit frais. Incompatible avec les amines, la plupart des métaux courants, les bases fortes et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
103-80-0
154.59
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
7679
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
C8H7ClO
MFCD00000729
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
2-phenylacetyl chloride
Spécification
Phenylacetyl chloride
1.168
102°C (215°F)
1.5325
UN2577
Moisture sensitive
Miscible with alcohol and ether.
ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
154.59
154.6
103-80-0
225°C
C8H7ClO
MFCD00000729
742254
phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
2-phenylacetyl chloride
7679
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-146-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante