Learn More
Chlorure de phénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431567
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Phenylacetyl chloride is used in the preparation of 1,2-diphenyl-ethanone by reaction with iodobenzene using tetrabutylammonium tetrafluoroborate as a phase transfer catalyst. It is widely used in the chemical industry for manufacturing dyes and pharmaceutical products. It plays an important role in the preparation of penicillin. Further, it is used to prepare esters for flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de phénylacétyle est utilisé dans la préparation de la 1,2-diphényl-éthanone par réaction avec l’iodobenzène à l’aide du tétrafluoroborate de tétrabutylammonium comme catalyseur de transfert de phase. Il est largement utilisé dans l’industrie chimique pour la fabrication de colorants et de produits pharmaceutiques. Il joue un rôle important dans la préparation de la pénicilline. De plus, il est utilisé pour préparer les esters pour les arômes.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez dans un endroit frais. Incompatible avec les amines, la plupart des métaux courants, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-80-0
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000729
Clé InChI VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
CID PubChem 7679
Nom IUPAC Chlorure de 2-phénylacétyle
SMILES ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Phenylacetyl chloride
Point d’ébullition 225°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2577
Beilstein 742254
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté 98%