Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés phénoliques
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Hauteur (métrique):
12,5mm
13,5mm
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
288 pièces
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Specifications
Specifications
| Taille du bouchon | 24-400 |
| Matériau de revêtement | Caoutchouc |
| Type de produit | Bouchon à vis fileté |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Phénolique |
| Couleur | Noir |
| Hauteur (métrique) | 12,5mm |
| Nb par paquet | 12 paquet |
| Nbre par carton | 12 paquet |
| Conditionnement | 12 paquet |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction