Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Ismaprene PharMed™
Tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques et médicales, y compris pour les travaux de cultures cellulaires et tissulaires, ainsi que pour les denrées alimentaires. La tubulure à 3 arrêts Ismatec™ PharMed™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque:  Ismatec™ SC0306A
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Code produit. 10078441
  • 143.00€ / 6 pièces
Expédition estimée: 16-10-2024
Description
  • Idéale pour la filtration de la production, la fermentation et les chaînes de fabrication des bioréacteurs.
  • Très longue durée de vie.
  • Non toxique et non hémolytique.
  • Résistance à la lumière normale et aux rayons UV
  • Convient aux produits médicaux et aux denrées alimentaires.
  • Spallation des particules faible.
  • Autoclavable de manière répétitive.
  • Résistance aux nettoyages CIP et SIP et à la stérilisation répétés.
  • Conforme aux critères de la norme USP classe VI, FDA et NSF.
  • Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
  • Applications
    • Acides : Bon
    • Solutions alcalines : Bon
    • Solvants : Non recommandé
    • Pression : Non recommandé
    • Milieux visqueux : Bon
    • Milieux stériles : Excellent
  • Conformes aux normes : FDA 21 CFR 177.2600, classe VI de la pharmacopée des États-Unis, homologuée NSF (norme 51).
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 141°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
    • Mise en garde : Utilisez une tubulure spécifique (bouchons soudés) lors de l’autoclavage d’une tubulure à 2 ou 3 arrêts à code couleur.
Spécification
Spécification
Tubulure à 3 arrêts
Code couleur :Orange - blanc
Ismaprène PharMed
0,90 mm
-60°C
Dia .int. de 0,64 mm, dia. ext. de 2,44 mm
Lixiviation possible des additifs (lubrifiants).
Excellent
FDA 21 CFR177.2600 Pharmacopée américaine Classe VI listé NSF (norme 51)
Autoclavables
40 cm
Applications pharmaceutiques et médicales, denrées alimentaires, cultures cellulaires et tissulaires.Cassettes MS/CA.
6 pièces/boîte
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
135°C