Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu
Cette hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement pour travailler avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
sur devis
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
---|---|
Tension | 230 V |
Poids (métrique) | 115 kg |
Code produit | Marque | Options de configuration | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Options de configuration | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17352179
|
Köttermann
451-00015 |
Absence de ventilateur | Prise de type D (ancienne prise britannique) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17392179
|
Köttermann
451-00019 |
Absence de ventilateur | Prise Schuko |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17332189
|
Köttermann
451-00027 |
Absence de ventilateur | Prise R.U. |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17342179
|
Köttermann
451-00014 |
Ventilateur | Prise de type D (ancienne prise britannique) |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17382179
|
Köttermann
451-00018 |
Ventilateur | Prise Schuko |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17322189
|
Köttermann
451-00026 |
Ventilateur | Prise R.U. |
sur devis
1 pièce |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
- Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
- Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
- Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
640 x 900 x 1350 mm | |
230 V | |
115 kg |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu