Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu
Cette hotte d’aspiration de pharmacie sans milieu est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement pour travailler avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
Marque: Köttermann 451-00018
Description
- Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
- Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
- Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
- Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Ventilateur | |
Prise Schuko | |
115 kg |
640 x 900 x 1350 mm | |
230 V |