Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration avec support
Cette hotte d’aspiration avec support est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement au travail avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
sur devis
Spécification
Dimensions (L x l x H) 640 x 900 x 1350 mm
Comprend Milieux de culture
Tension 230 V
Poids (métrique) 115 kg
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Options de configuration Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Options de configuration Type de bouchon Prix Quantité et disponibilité  
17332179
Afficher les documents
Köttermann
451-00013
Absence de ventilateur Prise de type D (ancienne prise britannique) N/A
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17372179
Afficher les documents
Köttermann
451-00017
Absence de ventilateur Prise Schuko
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17312189
Afficher les documents
Köttermann
451-00025
Absence de ventilateur Prise R.U.
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17362179
Afficher les documents
Köttermann
451-00016
Ventilateur Prise Schuko
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
17302189
Afficher les documents
Köttermann
451-00024
Ventilateur Prise R.U.
sur devis
1 pièce
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
  • Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
  • Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
  • Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
  • Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Spécification
640 x 900 x 1350 mm
Milieux de culture
230 V
115 kg
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Köttermann Hotte d’aspiration avec support