Learn More
Köttermann Hotte d’aspiration avec support
Cette hotte d’aspiration avec support est conçue pour la manipulation de substances dangereuses dans les pharmacies et convient parfaitement au travail avec des préparations poussiéreuses ou des produits chimiques volatils.
Marque: Köttermann 451-00016
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 115.29770kg
Description
- Pour travailler en toute sécurité avec des préparations poussiéreuses et des produits chimiques volatils
- Construction en acier durable avec un châssis en polyacrylique d’une seule pièce
- Caractéristiques ergonomiques pour améliorer le flux de travail
- Conception basse et compacte pour les petits laboratoires
Spécification
Ventilateur | |
Milieux de culture | |
230 V |
640 x 900 x 1350 mm | |
Prise Schuko | |
115 kg |