Learn More
Kirsch Philipp™ Pharmaceutical Refrigerator
Storage for sensitive chilled goods.
Marque: Kirsch Philipp™ 10589
Includes: Ten height adjustable drawers
Descripción
- Individual drawer division with adjustable length and cross dividers
- Recirculating air-cooling
- Optimized ventilation plates to minimize interior temperature differences
- Automatic defrosting
- Melt water evaporation
- Easy-to-read LED temperature display
- Easy accessible control panel with key switch
- Micro-processor controlled temperature
- Thawing regulation to maximize temperature stability
- Minimum/Maximum temperature memory
- Safety control to prevent freezing
- Optical and acoustical alarm including power failure alarm
- Potential free contact for alarm transmission
- RS-485 interface
- Low-noise compressor
Especificaciones
460 L | |
24 kg | |
57 x 60 x 128 cm | |
220/240 V | |
143 kg (gross) |
2°C to 20°C | |
Storage of pharmaceutical products | |
140 kw/24 hours | |
50 - 60 Hz 180 w |
Sugerencias de productos
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kirsch Philipp™ Pharmaceutical Refrigerator > Pharmaceutical Refrigerator
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido