Learn More
Christeyns™ Phago'Solution
PHAGO’SOLUTION est destinée à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains : en alternative au lavage simple ou hygiénique des mains, en l’absence de point d’eau, lors des contacts en série et avant tout geste aseptique
Marque: Christeyns™ C65045
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Activité antimicrobienne en 30 secondes
- Testé dermatologiquement
- Favorise un haut niveau de conformité
Spécification
Hand Disinfectant | |
Liquide | |
1 L |
Incolore | |
12 Airless Bottles |
SDS_17870255_EN.pdf
Taille: 167.4 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Christeyns™ Phago'Solution > Phago'Solution; Volume (Metric): 1 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu