Learn More
Christeyns™ Phago'Solution
Click to view available options
Volume (métrique):
500 ml
1 l
5 l
Conditionnement:
10L
12L
Description
- Activité antimicrobienne en 30 secondes
- Testé dermatologiquement
- Favorise un haut niveau de conformité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Disinfectant |
| Couleur | Incolore |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 20 Bottles |
| Volume (métrique) | 500 ml |