Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes de papier indicateur de pH
Offrent une qualité optimale et des mesures fiables. Les bandelettes de papier indicateur de pH Macherey Nagel™ sont fournies dans des bobines en plastique qui garantissent une stabilité et une protection à long terme contre de nombreux facteurs externes.
Marque: Macherey-Nagel™ 90203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prêtes à l’emploi
- En papier filtre de haute qualité
- Les couleurs de l’échelle sont spécialement mélangées pour correspondre parfaitement à la couleur de réaction du papier indicateur
Spécification
1 à 11 | |
Bande | |
100/paquet | |
Papier à pH |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Bandelettes de papier indicateur de pH > Gamme de pH : 1 à 11
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu