Learn More
Solution tampon pH NBS DIN 19226 pH 1,69, Mettler Toledo™ Code produit.: 10517711
compliance-icons
Solution tampon pH NBS DIN 19226 pH 1,69, Mettler Toledo™
Code produit. 10517711 Tous les produits Mettler Toledo Produits
1 ml
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Code produit. 10517711
Marque: Mettler Toledo 51319000
Spécification
Couleur Incolore
pH 1.69
Forme physique Liquide
Quantité 1 ml
Conditionnement 1 de chaque
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
compliance-icons
Identifiant produit
  • Buffer pH 1.679 NBS MIC
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH NBS DIN 19226 pH 1,69, Mettler Toledo™ >