Learn More
Solution tampon, pH 1,679, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11832643 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500 ml
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 11832643
Marque: Reagecon 101679
Edge
La solution tampon pH de Reagecon à 25 °C est testée et certifiée par une méthode d’essai accréditée ISO17025 (réf. INAB : 264T) et à traçabilité NIST, avec stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après l’ouverture du flacon.
Afin d’assurer des mesures fiables et reproductibles du pH, cet étalon tampon de pH est directement traçable à l’échelle de pH IUPAC par une chaîne de traçabilité ininterrompue. L’analyse traçable est nécessaire pour assurer la cohérence et l’acceptation universelle des résultats du pH, y compris l’acceptation par les organismes de réglementation.
  • Étalonnée à une valeur NIST de précision standard
  • Agréé ISO 17025
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Couleur Incolore
pH 1.679 ±0.01
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Odeur Characteristic
Traçabilité au NIST Yes
Informations sur la solubilité Fully miscible in water