Learn More
Paquets de solution tampon d’étalonnage pH 4,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Description
- Tampon pour étalonnage du pH 4,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST et fourni avec un certificat d’analyse
- Tableau de températures de la valeur de pH réelle à différentes températures imprimé sur chaque sachet
- Tampon d’étalonnage pH 4,01 produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978 à l’aide de sels de grande pureté, d’eau déminéralisée, de balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A
- Environnement à température contrôlée surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
- Idéal pour les utilisateurs qui n’étalonnent pas fréquemment
- Idéal pour une utilisation sur le terrain grâce à la portabilité
Spécification
Spécification
Couleur | Sans désignation |
pH | 4.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 ml |
Formule | Solution tampon aqueuse |
Odeur | Inodore |
Conditionnement | 25/boîte |
Traçabilité au NIST | Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Paquets de solution tampon d’étalonnage pH 4,01, Hanna Instruments™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu