Learn More
Schmidlin™ PG Plus Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
10328.99€ - 15700.16€
Spécification
Profondeur (métrique) | 37 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 50.7 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 11 bar |
Largeur (impériale) | 9 in. |
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17778909
|
Schmidlin™
DB-PHG100-EU |
100 mL/min. | 75 W |
10328.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17788909
|
Schmidlin™
DB-PHG250-EU |
250 mL/min. | 140 W |
10382.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17798909
|
Schmidlin™
DB-PHG500-EU |
500 mL/min. | 190 W |
15700.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spécification
37 cm | |
35°C | |
9 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
50.7 cm | |
11 bar | |
23 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |