Learn More
Bohlender™ Tubulure en PFA
Une tubulure idéale pour les gaz et les liquides purs et agressifs
59.52€ - 87.45€
Spécification
Type de produit | Tubes |
---|---|
Certifications/Conformité | Conformité FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | PFA |
À utiliser avec (application) | Liquides et gaz agressifs et purs |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10615611
|
Bohlender™
S1811-12 |
3,96 mm | 1,20 mm |
60.79€
1m |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10004980
|
Bohlender™
S1811-16 |
5,6 mm | 1,20 mm |
59.52€
1m |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757512
|
Bohlender™
S1811-26 |
8,8 mm | 1,60 mm |
87.45€
1m |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre − 200° et + 260°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- D’apparence transparente
- Gastight
- Non poreux
- Exempt d’agents extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface anti-adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur de l’oxygène supérieure à 95
- Résistant à l’irradiation et aux intempéries
- Stérilisable en autoclave
- Excellente résistance mécanique même à haute température
Spécification
Tubes | |
Autoclavable | |
Liquides et gaz agressifs et purs | |
Résistance chimique universelle | |
Transparent |
Conformité FDA | |
PFA | |
-200°C | |
Autoclave | |
260°C |