Learn More
Bohlender™ Tubulure en PFA
Une tubulure idéale pour les gaz et les liquides purs et agressifs
Marque: Bohlender™ S1811-26
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre − 200° et + 260°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- D’apparence transparente
- Gastight
- Non poreux
- Exempt d’agents extractibles
- Innocuité physiologique
- Surface anti-adhésive
- Très bonnes caractéristiques de glissement et de diélectrique
- Ignifuge conformément à la norme UL94V0
- Valeur de l’oxygène supérieure à 95
- Résistant à l’irradiation et aux intempéries
- Stérilisable en autoclave
- Excellente résistance mécanique même à haute température
Spécification
Conformité FDA | |
Autoclavable | |
PFA | |
Liquides et gaz agressifs et purs | |
Résistance chimique universelle | |
Transparent | |
Pression d’éclatement 51 bar |
Tubes | |
8,8 mm | |
1,60 mm | |
-200°C | |
Autoclave | |
Rayon de courbure 90 mm | |
260°C |