Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A en PFA avec bouchon à vis
Fabriquée à partir de perfluoroalkoxy (PFA) et étalonnée pour son volume contenu (TC, In). Autoclavable et facile à nettoyer.
151.00€ - 287.00€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 104 |
---|---|
Matériau du bouchon | PFA |
Matériau | PFA |
Type de produit | Fiole jaugée |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10692364
|
BRAND™
36208 |
10 ml |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579862
|
BRAND™
36220 |
25 ml |
155.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10121742
|
BRAND™
36228 |
50 ml |
189.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10642683
|
BRAND™
36238 |
100 ml |
232.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10712703
|
BRAND™
36248 |
250 ml |
287.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Construction en PFA (perfluoroalkoxy)
- Bouchon à vis en PFA avec joint d’étanchéité moulé
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Autoclavable et facile à nettoyer
- Limites d’erreurs selon la classe A
- Conformes aux normes DIN EN ISO 104
- Comprend un certificat de lot
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
Spécification
DIN EN ISO 104 | |
PFA | |
Autoclavables |
PFA | |
Fiole jaugée | |
A |