Learn More
BRAND™ Fiole jaugée de classe A en PFA avec bouchon à vis
Fabriquée à partir de perfluoroalkoxy (PFA) et étalonnée pour son volume contenu (TC, In). Autoclavable et facile à nettoyer.
Marque: BRAND™ 36228
177.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- Construction en PFA (perfluoroalkoxy)
- Bouchon à vis en PFA avec joint d’étanchéité moulé
- Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
- Autoclavable et facile à nettoyer
- Limites d’erreurs selon la classe A
- Conformes aux normes DIN EN ISO 104
- Comprend un certificat de lot
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
Spécification
DIN EN ISO 104 | |
50 ml | |
0,06 mL | |
Autoclavables |
PFA | |
PFA | |
Fiole jaugée | |
A |