Learn More
Éther de pétrole 60/80, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé par les laboratoires pharmaceutiques et dans le procédé de fabrication. Il s’agit d’un hydrocarbure léger principalement utilisé comme solvant non polaire. L’extrait de parties aériennes d’Ageratum conyzoides dans l’éther de pétrole joue un rôle essentiel pour l’isolement du stigmastérol et du bêta-sitostérol. L’essence de pétrole brut et les extraits de méthanol jouent également un rôle important dans la sélection de l’activité antimicrobienne de l’écorce de tige, des feuilles et des racines de Ficus thonningii.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Inflammable, peut être sensible à l’humidité.
Il est principalement utilisé par les laboratoires pharmaceutiques et dans le procédé de fabrication. Il s’agit d’un hydrocarbure léger principalement utilisé comme solvant non polaire. L’extrait de parties aériennes d’Ageratum conyzoides dans l’éther de pétrole joue un rôle essentiel pour l’isolement du stigmastérol et du bêta-sitostérol. L’essence de pétrole brut et les extraits de méthanol jouent également un rôle important dans la sélection de l’activité antimicrobienne de l’écorce de tige, des feuilles et des racines de Ficus thonningii.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Inflammable, peut être sensible à l’humidité.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether 60/80 |
Densité | 0.672 |
Point d’ébullition | 60°C to 80°C |
Quantité | 1000 mL |
Point d’éclair | −10°C (14°F) |
Odeur | Petroleum-like |
Numéro UN | UN1268 |
Merck Index | 14,5489 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |