Learn More
Éther de pétrole 60/80, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11363207
Éther de pétrole 60/80, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11363207
2500 mL
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11363207
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13734.0F
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé par les laboratoires pharmaceutiques et dans le procédé de fabrication. Il s’agit d’un hydrocarbure léger principalement utilisé comme solvant non polaire. L’extrait de parties aériennes d’Ageratum conyzoides dans l’éther de pétrole joue un rôle essentiel pour l’isolement du stigmastérol et du bêta-sitostérol. L’essence de pétrole brut et les extraits de méthanol jouent également un rôle important dans la sélection de l’activité antimicrobienne de l’écorce de tige, des feuilles et des racines de Ficus thonningii.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Inflammable, peut être sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8032-32-4
Numéro MDL MFCD00081849
Synonyme p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromideAfficher plusAfficher moins
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether 60/80
Densité 0.672
Point d’ébullition 60°C to 80°C
Quantité 2500 mL
Point d’éclair −10°C (14°F)
Odeur Petroleum-like
Numéro UN UN1268
Merck Index 14,5489
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2401523 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/09/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Numéro de lot2493628 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Numéro de lot2243665 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog NumberL13734.0F
Numéro de lot10239350 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
Numéro de lot10248011 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog NumberL13734.AU,L13734.0F
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether 60/80
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éther de pétrole 60/80, Thermo Scientific Chemicals >