Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à baffles en PETG avec bouchon ventilé
Construit en polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PETG) et idéal pour les applications de culture avec agitateur.
278.00€ - 534.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 |
---|---|
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Nb par paquet | 1/Paquet |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15863875
![]() ![]() |
Corning™
431281 |
2 L |
278.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15883875
![]() ![]() |
Corning™
431283 |
3 L |
329.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15803885
![]() ![]() |
Corning™
431285 |
5 L |
534.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 08-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le flacon Erlenmeyer Corning™ est conçu pour augmenter les cultures en suspension tout en offrant l’avantage d’un faible encombrement. Les flacons sont prêts à l’emploi, idéal pour les applications de culture des agitateurs, et le stockage.
- Disponible avec un fond à baffles
- Graduations moulées pour plus de précision
- Grand bouchon d’aération permettant l’échange de gaz continu tout en empêchant les fuites.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) le plus élevé de 10–6
- Apyrogène et sans RNase / DNase
- En polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PTEG)
Spécification
Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 | |
Polypropylène | |
Stérile |
Noir | |
1/Paquet | |
Ventilé/Fermé |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.