Learn More
Corning™ Flacon Erlenmeyer à baffles en PETG avec bouchon ventilé
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
3 L
5 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Beskrivning
Le flacon Erlenmeyer Corning™ est conçu pour augmenter les cultures en suspension tout en offrant l’avantage d’un faible encombrement. Les flacons sont prêts à l’emploi, idéal pour les applications de culture des agitateurs, et le stockage.
- Disponible avec un fond à baffles
- Graduations moulées pour plus de précision
- Grand bouchon d’aération permettant l’échange de gaz continu tout en empêchant les fuites.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) le plus élevé de 10–6
- Apyrogène et sans RNase / DNase
- En polyéthylène téréphtalate transparent optiquement (PTEG)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Conformité | Sans origine animale ; apyrogène, endotoxine <0,5 EU/ml ; USP classe de réactivité biologique VI ; SAL 10-6 |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Capacité (métrique) | 3 L |
| Nbre par carton | 4 |
| Nb par paquet | 1/Paquet |
| Forme | Erlenmeyer |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
Clause de non-responsabilité : Ce produit n’est pas conçu pour réduire la présence de micro-organismes sur les surfaces ou dans l’environnement, où ces organismes peuvent être nuisibles à l’homme ou à l’environnement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering