Learn More
Acide perrhénique, solution aqueuse 75-80 %, Thermo Scientific Chemicals
130.00€ - 533.00€
Identifiants chimiques
CAS 13768-11-1
Formule moléculaire HO4Re
Poids moléculaire (g/mol) 251.21
Numéro MDL MFCD00011326
Clé InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
CID PubChem 83718
Nom IUPAC rheniumoylol
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11341229
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011413.06
5 g
130.00€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11351229
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011413.14
25 g
533.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13768-11-1
251.21
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
83718
O[Re](=O)(=O)=O
HO4Re
MFCD00011326
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
rheniumoylol
Spécification
Perrhenic acid
Incolore à jaune
75-80%
MFCD00011326
Soluble in water.
O[Re](=O)(=O)=O
251.21
251.26
Colorless to pale yellow liquid
2.42
13768-11-1
Liquide
HO4Re
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
rheniumoylol
83718
Acide perrhénique :80,0 % ; eau :20,0%
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-380-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante