Learn More
Acide perrhénique, solution aqueuse 75-80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341229
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13768-11-1
Formule moléculaire HO4Re
Poids moléculaire (g/mol) 251.21
Numéro MDL MFCD00011326
Clé InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
CID PubChem 83718
Nom IUPAC rheniumoylol
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Perrhenic acid
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 75-80%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 251.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide perrhénique :80,0 % ; eau :20,0%
Aspect Colorless to pale yellow liquid
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densité 2.42
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Perrhenic acid