Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables hautes températures PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyfluorure de vinylidène PermaSleeve™ (B-345) ont été spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage.
216.00€ - 525.76€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized |
---|---|
Type d’adhésif | Non-adhesive |
Couleur | White |
Finition | Matte |
Format | Die-cut |
Code produit | Marque | Calibre de fil | Dimensions (LxW) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre de fil | Dimensions (LxW) | Diamètre (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17851359
|
Brady™
173545 |
26 to 18 AWG | 0.182 x 1 in. | 0.094 in. |
216.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17821449
|
Brady™
173543 |
26 to 18 AWG | 0.182 x 1.75 in. | 0.094 in. |
252.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17831579
|
Brady™
173557 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1 in. | 0.125 in. |
240.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17811539
|
Brady™
173552 |
20 to 16 AWG | 0.235 x 1.75 in. | 0.125 in. |
280.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17891609
|
Brady™
173562 |
16 à 10 AWG | 0.335 x 1 in. | 0.187 in. |
253.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17831559
|
Brady™
173560 |
16 à 10 AWG | 0.335 x 1.75 in. | 0.187 in. |
296.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17801619
|
Brady™
173566 |
12 to 8 AWG | 0.444 x 1 in. | 0,25 in |
269.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17801629
|
Brady™
173564 |
12 to 8 AWG | 0.444 x 1.75 in. | 0,25 in |
314.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17891579
|
Brady™
173570 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1 in. | 0,375 in |
311.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17891419
|
Brady™
173568 |
8 to 4 AWG | 0.645 x 1.75 in. | 0,375 in |
364.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881469
|
Brady™
173574 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1 in. | 0,5 in |
396.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17811659
|
Brady™
173572 |
6 to 1 AWG | 0.851 x 1.75 in. | 0,5 in |
464.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841569
|
Brady™
173576 |
2 to 0000 AWG | 1.25 x 1.75 in. | 0,75 in |
525.76€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17821619
|
Brady™
173549 |
00 AWG to 500 MCM | 1.667 x 1 in. | 1 in |
254.74€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17861369
|
Brady™
173547 |
00 AWG to 500 MCM | 1.667 x 1.75 in. | 1 in |
297.92€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 résistent à la décoloration et au feu et sont conformes aux exigences de la spécification SP-R-0022A de la NASA en matière de dégazage.
- Les manchons peuvent être utilisés dans les applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques agressifs, tels que les carburants, les lubrifiants et les solvants de nettoyage puissants.
- Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, ASTM E 162, ASTM E 662, UL et à la directive RoHS
- Plage de température d'utilisation de 55 à 225°C (-67 à 437°F)
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
-55°C to +225°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
PVDF | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-67°F to +437°F |