Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables hautes températures PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyfluorure de vinylidène PermaSleeve™ (B-345) ont été spécialement conçus pour les applications à haute température et faible dégazage.
Marque: Brady™ 173547
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 2:1 résistent à la décoloration et au feu et sont conformes aux exigences de la spécification SP-R-0022A de la NASA en matière de dégazage.
- Les manchons peuvent être utilisés dans les applications nécessitant une plus grande résistance aux produits chimiques agressifs, tels que les carburants, les lubrifiants et les solvants de nettoyage puissants.
- Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, ASTM E 162, ASTM E 662, UL et à la directive RoHS
- Plage de température d'utilisation de 55 à 225°C (-67 à 437°F)
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Class 2), SAE-AS-81531, RoHS Compliant, UL Recognized | |
White | |
Die-cut | |
Labels | |
Wire and Cable Labeling | |
50 Labels | |
-67°F to +437°F | |
00 AWG to 500 MCM | |
1.667 in. | |
44.45 mm | |
1 in |
Non-adhesive | |
Matte | |
PVDF | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-55°C to +225°C | |
1.667 x 1.75 in. | |
1.75 in. | |
42.34 mm | |
25.4 mm |