Learn More
Acide perchlorique, 70 %, 99,9985 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Acide perchlorique : 70 %
45.43€ - 220.93€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-90-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.45 |
Numéro MDL | MFCD00011325 |
Clé InChI | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 |
CID PubChem | 24247 |
ChEBI | CHEBI:29221 |
Nom IUPAC | acide perchlorique |
SMILES | O[Cl](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010983.AA |
5 ml |
45.43€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010983.AD |
50 ml |
66.69€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430997
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010983.AK |
250 ml |
220.93€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
L’acide perchlorique est utilisé comme précurseur du perchlorate d’ammonium, qui est utilisé dans le carburant pour les fusées. Il est utile pour la gravure des écrans à cristaux liquides, la gravure du chrome, l’extraction de minéraux et en chimie analytique. Il est utilisé comme substance oxydante puissante et comme solvant pour les métaux et les alliages. Il sert de réactif de déprotéinisation dans l’analyse des aliments. En tant qu’agent déshydratant, il est utilisé pour la détermination de la silice dans le fer et l’acier, ainsi que dans le ciment et d’autres matériaux à base de silicate. Il intervient dans la séparation et la détermination du cuivre et d’autres métaux, de métaux alcalins tels que le sodium et le potassium. Il est également utilisé comme adjuvant pour augmenter le potentiel de réduction des sels de cérium dans les analyses volumétriques. Il trouve une application dans le secteur informatique pour la gravure des écrans à cristaux liquides dans des applications électroniques cruciales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7601-90-3 | |
100.45 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
24247 | |
acide perchlorique |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
CHEBI:29221 | |
O[Cl](=O)(=O)=O |
Spécification
Liquide incolore | |
Blanc | |
°C à 18°C | |
1,67 | |
9 hPa (7 mm Hg) | |
99.9985% (metals basis) | |
Liquide | |
unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4 | |
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N | |
acide perchlorique | |
24247 | |
100.46 |
Perchloric acid 70% | |
7601-90-3 | |
203°C | |
Âcre | |
113°C (235°F) | |
ClHO4 | |
MFCD00011325 | |
Miscible with water. | |
O[Cl](=O)(=O)=O | |
100.45 | |
CHEBI:29221 |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P270-P271-P280-P283-P304+P340-P305+P351+P338-P306+P360-P310-P330-P331-P353-P363-P370+P378q-P371+P380+P375-P390-P501c
H271-H290-H302-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-512-4
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Perchloric acid, 70%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Perchloric acid, 70%