Learn More
Acide perchlorique, 70 %, 99,9985 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410997
Click to view available options
Quantité:
5 ml
50 ml
250 ml
Conditionnement:
250mL
50mL
5mL
Code produit. 15410997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010983.AA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide perchlorique : 70 %
L’acide perchlorique est utilisé comme précurseur du perchlorate d’ammonium, qui est utilisé dans le carburant pour les fusées. Il est utile pour la gravure des écrans à cristaux liquides, la gravure du chrome, l’extraction de minéraux et en chimie analytique. Il est utilisé comme substance oxydante puissante et comme solvant pour les métaux et les alliages. Il sert de réactif de déprotéinisation dans l’analyse des aliments. En tant qu’agent déshydratant, il est utilisé pour la détermination de la silice dans le fer et l’acier, ainsi que dans le ciment et d’autres matériaux à base de silicate. Il intervient dans la séparation et la détermination du cuivre et d’autres métaux, de métaux alcalins tels que le sodium et le potassium. Il est également utilisé comme adjuvant pour augmenter le potentiel de réduction des sels de cérium dans les analyses volumétriques. Il trouve une application dans le secteur informatique pour la gravure des écrans à cristaux liquides dans des applications électroniques cruciales.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Aspect Liquide incolore
Nom chimique ou matériau Perchloric acid 70%
Couleur Blanc
Point de fusion °C à 18°C
Point d’ébullition 203°C
Densité 1,67
Odeur Âcre
Tension de vapeur 9 hPa (7 mm Hg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Plage de pourcentage du dosage 99.9985% (metals basis)
Quantité 5 ml
Forme physique Liquide
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 100.46
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid, 70%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Perchloric acid, 70%